Learn More
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridin wird bei der Herstellung von Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| Schmelzpunkt | 158°C to 160°C |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| IUPAC-Name | 4-(Trifluormethyl)-1H-Pyridin-2-on |
| Formelmasse | 163.1 |
| Reinheit (%) | 98% |