Learn More
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11329979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329979 1 g 1 Gramm
11319979 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25756.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridin wird bei der Herstellung von Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50650-59-4
Summenformel C6H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.10
MDL-Nummer MFCD00153195,MFCD09029339
InChI-Schlüssel IKHLLNMSMFVTLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 4-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol, 4-trifluoromethyl-2-pyridone, 2-hydroxy-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-2 1h pyridinone, 4-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 2775130
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=O)NC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)-1,2-dihydropyridin-2-on
Formelmasse 163.1
Reinheit (%) 98%