Learn More
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)-pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426628 1 g 1 Gramm
15436628 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60151.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104048-92-2
Summenformel C5H3F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.09
MDL-Nummer MFCD00192529
InChI-Schlüssel WCEBFEVZTGLOHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-trifluoromethyl pyrimidine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ol, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-trifluoromethylpyrimidine, 4-trifluoromethyl-2-pyrimidinol, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-2-one, 2 1h-pyrimidinone, 4-trifluoromethyl, pubchem7201, enamine_002404, acmc-2098am
PubChem CID 1240050
SMILES FC(F)(F)C1=CC=NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 223°C to 227°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)-1H-Pyrimidin-2-on
Formelmasse 164.09
Reinheit (%) 99%