Learn More
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30392037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392037 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9716002G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 104048-92-2
Summenformel C5 H3 F3 N2 O
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
SMILES Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)pyrimidin-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 164.09
Formelmasse 164.0197