Learn More
2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30396402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396402 100 mg 100 Milligramm
30399768 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30396402 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH953975100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic Acid
CAS 101949-49-9
Summenformel C16H16O4
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16O4/c1-16(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(9-11)15(19)20/h3-9,17-18H,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 272.3
Formelmasse 272.1049