Learn More
2-Hydroxy-5-brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2690052 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10531442 5 g Glasflasche 5 Gramm
10763193 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10531442
Marke: Thermo Scientific Acros 357640050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13466-38-1 | C5H4BrNO | 174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13466-38-1
Summenformel C5H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 174
MDL-Nummer MFCD00234042
InChI-Schlüssel NDMZZQRNZFWMEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxypyridine, 5-bromopyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2 1h-one, 5-bromo-2-pyridinol, 5-bromo-2 1h-pyridinone, 5-bromo-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo, 3-bromo-6-hydroxypyridine, 5-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 599528
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CC(=O)NC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-bromopyridine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Farbe Braun-Gelb bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 174
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-5-bromopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.