Learn More
2-Hydroxy-5-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384456
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11384456 1 g 1 Gramm
11394456 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11384456
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20044.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13472-79-2 | C5H4INO | 220.997 g/mol
Employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-79-2
Summenformel C5H4INO
Molekulargewicht (g/mol) 220.997
MDL-Nummer MFCD00234058
InChI-Schlüssel ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-iodopyridine, 5-iodopyridin-2-ol, 5-iodopyridin-2 1h-one, 5-iodo-pyridin-2-ol, 5-iodo-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-iodo, 5-iodo-2-pyridinol, 5-jod-2-pyridon, 5-iodo-2-pyridol, 5-iodopyridin-2-one
PubChem CID 459500
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CC(=O)NC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-iodopyridine
Schmelzpunkt 189°bis 191 °C
Menge 1 g
Beilstein 108752
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 221
Reinheit (%) 97%