Learn More
2-Hydroxy-5-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10575860
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
13472-79-2
C5H4INO
220.99
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-5-iodopyridine, 5-iodopyridin-2-ol, 5-iodopyridin-2 1h-one, 5-iodo-pyridin-2-ol, 5-iodo-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-iodo, 5-iodo-2-pyridinol, 5-jod-2-pyridon, 5-iodo-2-pyridol, 5-iodopyridin-2-one
459500
5-Iod-1H-Pyridin-2-on
C1=CC(=O)NC=C1I
13472-79-2
C5H4INO
220.99
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-5-iodopyridine, 5-iodopyridin-2-ol, 5-iodopyridin-2 1h-one, 5-iodo-pyridin-2-ol, 5-iodo-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-iodo, 5-iodo-2-pyridinol, 5-jod-2-pyridon, 5-iodo-2-pyridol, 5-iodopyridin-2-one
459500
5-Iod-1H-Pyridin-2-on
C1=CC(=O)NC=C1I
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-iodopyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 186.7°C to 190.1°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 220.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-5-iodopyridine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.