Learn More
2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499486 5 g 5 Gramm
11409496 25 g 25 Gramm
11419496 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19216.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 705-15-7 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 705-15-7
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00008731
InChI-Schlüssel MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl, 5-methoxy-2-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2'-hydroxy-5'-methoxy, 2'-hydroxy-5'-methoxyacetylphenone, 1-2-hydroxy-5-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-5-methoxybenzene
PubChem CID 69714
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-5-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 1239364
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%