Learn More
2-Hydroxy-5-methoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30396420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396420 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396420 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH71477025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone
CAS 705-15-7
Summenformel C9H10O3
Menge 25 g
Synonym 2'-Hydroxy-5'-methoxy-acetophenone, 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-4-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-Methyloxyacetophenone, 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone, 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 5-Methoxy-2-hydroxyacetophenone, NSC 338218
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(C1=CC(OC)=CC=C1O)=O
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.06