Learn More
2'-Hydroxy-5'-Methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464504 100 g 100 Gramm
11444504 5 g 5 Gramm
11454504 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464504 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13136.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1450-72-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone is used to produce 2-ethyl-4-methyl-phenol. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Hydroxy-5′-Methylacetophenon wird zur Herstellung von 2-Ethyl-4-Methylphenol verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1450-72-2
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00002380
InChI-Schlüssel YNPDFBFVMJNGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methylacetophenone, o-acetyl-p-cresol, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl, 2-acetyl-4-methylphenol, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-hydroxy-2-acetyl-4-methylbenzene, 1-2-hydroxy-5-methyl-phenyl-ethanone, unii-11661u1zen
PubChem CID 15068
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-5-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Dichte 1.079
Siedepunkt 112°C to 114°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 1364840
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%