Learn More
2-Hydroxy-5-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10681053 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10681053 5 g 5 Gramm
10179981 25 g 25 Gramm
10500404 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10681053
Marke: Thermo Scientific Acros 357680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 91914-06-6 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91914-06-6
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD03092888
InChI-Schlüssel SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-picoline, 5-methyl-2-pyridinol, 5-methylpyridin-2 1h-one, 5-methyl-2-pyridone, 5-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-methyl, 2-pyridinol, 5-methyl, 6-hydroxy-3-picoline
PubChem CID 70482
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CNC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-methylpyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 181°C to 183°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-5-methylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.