Learn More
2-Hydroxy-5-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318906 5 g 5 Gramm
11328906 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19528.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1003-68-5 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-68-5
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD03092888
InChI-Schlüssel SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-picoline, 5-methyl-2-pyridinol, 5-methylpyridin-2 1h-one, 5-methyl-2-pyridone, 5-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-methyl, 2-pyridinol, 5-methyl, 6-hydroxy-3-picoline
PubChem CID 70482
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CNC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-methylpyridine
Schmelzpunkt 183°C to 187°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 107074
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%