Learn More
2-Hydroxy-5-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047624
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11318906
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19528.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1003-68-5 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-68-5
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD03092888
InChI-Schlüssel SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-picoline, 5-methyl-2-pyridinol, 5-methylpyridin-2 1h-one, 5-methyl-2-pyridone, 5-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-methyl, 2-pyridinol, 5-methyl, 6-hydroxy-3-picoline
PubChem CID 70482
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CNC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-methylpyridine
Schmelzpunkt 183°C to 187°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 107074
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%