Learn More
2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30406853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406853 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406853 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94867510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone
CAS 1450-76-6
Summenformel C8 H7 N O4
Menge 10 g
Synonym 1-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, 2-Acetyl-4-nitrophenol, 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, 5'-Nitro-2'-hydroxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
Formelmasse 181.0375