Learn More
2-Hydroxy-5-nitropyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471638 100 g 100 Gramm
11461638 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13921.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5418-51-9 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
A comparison of catalysts promotes imidazolide couplings including the identification of 2-hydroxy-5-nitropyridine as a new, safe, and effective catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Vergleich von Katalysatoren bevorzugt Imidazolidkupplungen, einschließlich der Identifizierung von 2-Hydroxy-5-nitropyridin als neuen, sicheren und wirksamen Katalysator.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Alkalialkohol, unlöslich in den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5418-51-9
Summenformel C5H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.098
MDL-Nummer MFCD00006276
InChI-Schlüssel XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-nitropyridine, 5-nitropyridin-2-ol, 5-nitro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 5-nitro, 5-nitropyridin-2 1h-one, 5-nitro-2-hydroxypyridine, 5-nitro-2-pyridone, 5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-nitro-2-pyridol, pubchem1205
PubChem CID 79453
IUPAC-Name 5-Nitro-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 188°bis 191 °C
Menge 100 g
Beilstein 120352
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water and alkali liquor,Insoluble in most of organic solvents.
Formelmasse 140.1
Reinheit (%) ≥98%