Learn More
2-Hydroxy-6-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-145976 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113640 5 g Glasflasche 5 Gramm
10173680 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10113640
Marke: Thermo Scientific Acros 156390050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3279-76-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3279-76-3
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00006279
InChI-Schlüssel JEAVIRYCMBDJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methylpyridin-2-ol, 6-methylpyridin-2 1h-one, 6-methyl-2-pyridinol, 6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 6-methyl, 6-methyl-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-6-picoline, 6-hydroxy-2-picoline
PubChem CID 76772
IUPAC-Name 6-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-6-methylpyridine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 155°C to 160°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH2OH
Menge 5 g
Beilstein 21, 49
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver