Learn More
2-Hydroxy-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022134
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11437826 5 g -
11447826 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11437826
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14764.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3279-76-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3279-76-3
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00006279
InChI-Schlüssel JEAVIRYCMBDJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methylpyridin-2-ol, 6-methylpyridin-2 1h-one, 6-methyl-2-pyridinol, 6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 6-methyl, 6-methyl-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-6-picoline, 6-hydroxy-2-picoline
PubChem CID 76772
IUPAC-Name 6-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-6-methylpyridine
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 107073
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%