Learn More
2-Hydroxy-Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30003336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003336 5 mg 5 Milligramm
30003513 10 mg 10 Milligramm
30003362 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8841005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68011-66-5
Summenformel C15 H12 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Synonym 2-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-hydroxy-
IUPAC-Name 3-Hydroxybenzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3cc(O)ccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy Carbamazepine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-9-12(18)7-8-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Formelmasse 252.0899
Reinheit (%) >95%