Learn More
2-Hydroxy-Desipramin-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30394220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30394220 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394220 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9365101MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy Desipramine beta-D-Glucuronide
CAS 25521-31-7
Summenformel C24 H30 N2 O7
Menge 1 mg
Synonym 2-Hydroxy Desipramine-B-D-Glucuronide
InChI-Formel InChI=1S/C24H30N2O7/c1-25-11-4-12-26-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(9-10-18(15)26)32-24-21(29)19(27)20(28)22(33-24)23(30)31/h2-3,5-6,9-10,13,19-22,24-25,27-29H,4,7-8,11-12H2,1H3,(H,30,31)/t19-,20-,21+,22-,24?/m0/s1
SMILES CNCCCN1c2ccccc2CCc3cc(OC4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)ccc13
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-6-[[11-[3-(methylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-yl]oxy]oxan-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 458.5
Formelmasse 458.2053