Learn More
2-Hydroxy-gamma-butyrolacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-144520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10333722
Marke: Thermo Scientific Acros 275070050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19444-84-9 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19444-84-9
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00134268,MFCD00211245
InChI-Schlüssel FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 2-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxytetrahydrofuran-2-one, 2 3h-furanone, dihydrohydroxy, 3s-3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3-hydroxydihydro-2 3h-furanone, hydroxybutyrolactone, r-dihydro-3-hydroxyfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy
PubChem CID 545831
IUPAC-Name 3-Hydroxyoxolan-2-on
SMILES OC1CCOC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-γ-butyrolactone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3130g/mL
Siedepunkt 85°C to 90°C (0.8 mbar)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4760 to 1.481
Menge 5 g
Beilstein 18, V,1, 3
Relative Dichte 1.313
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-y-butyrolactone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.