Learn More
2-Hydroxy-Imipramin, TRC
Artikelnummer. 30137784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137784 10 mg 10 Milligramm
17910455 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137784 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94340010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303-70-8
Summenformel C19 H24 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 296.41
IUPAC-Name 11-[3-(Dimethylamino)Propyl]-5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-3-ol
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy Imipramine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O/c1-20(2)12-5-13-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-14-17(22)10-11-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14,22H,5,8-9,12-13H2,1-2H3
Formelmasse 296.1889