Learn More
2-Hydroxy-Nevirapin, TRC
Artikelnummer. 30398646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30398646 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9486252.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxynevirapine
CAS 254889-31-1
Summenformel C15 H14 N4 O2
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N4O2/c1-8-7-11(20)17-14-12(8)18-15(21)10-3-2-6-16-13(10)19(14)9-4-5-9/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3,(H,17,20)(H,18,21)
SMILES Cc1cc(O)nc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
IUPAC-Name 11-Cyclopropyl-2-Hydroxy-4-Methyl-5H-Dipyrido[2,3-b:2',3'-f][1,4]diazepin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 282.3
Formelmasse 282.1117