Learn More
2-Hydroxy-Nevirapin, TRC
Artikelnummer. 30405916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405916 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405916 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9486251MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxynevirapine
CAS 254889-31-1
Summenformel C15 H14 N4 O2
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N4O2/c1-8-7-11(20)17-14-12(8)18-15(21)10-3-2-6-16-13(10)19(14)9-4-5-9/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3,(H,17,20)(H,18,21)
SMILES Cc1cc(O)nc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
IUPAC-Name 11-Cyclopropyl-2-Hydroxy-4-Methyl-5H-Dipyrido[2,3-b:2',3'-f][1,4]diazepin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 282.3
Formelmasse 282.1117