Learn More
2-Hydroxyacetophenon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441757
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15441757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042013.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyacetophenone
CAS 582-24-1
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Summenformel C8H8O2
MDL-Nummer MFCD00041829
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 2-hydroxyacetophenone, benzoylcarbinol, glycolophenone, phenacyl alcohol, alpha-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-hydroxy-1-phenyl, methanol, benzoyl, omega-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2-hydroxy
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether,ethanol,chloroform.
InChI-Schlüssel ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CO
IUPAC-Name 2-Hydroxy-1-Phenylethan
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
PubChem CID 68490
ChEBI CHEBI:28341
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Hydroxyacetophenone