Learn More
2'-Hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30136330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136330 10 g 10 Gramm
30008825 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136330 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH73997010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-93-4
Summenformel C8 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Synonym 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)c1ccccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Formelmasse 136.0524