Learn More
2-Hydroxybenzimidazol, 98%
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxybenzimidazole |
| Schmelzpunkt | 314°C to 316°C |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 119866 |
| IUPAC-Name | 2,3-Dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one |
| Formelmasse | 134.14 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO– Nur für Forschungszwecke