Learn More
2-Hydroxybenzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30180302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180302 1 g 1 Gramm
30179856 10 g 10 Gramm
30180128 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180302 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8290001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-16-7
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybenzimidazole
Summenformel C7H6N2O
Menge 1 g