Learn More
2-Hydroxybenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30402522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402522 5 g
30391165 25 g
30401738 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402522 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8084805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-20-1
Summenformel C7H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
Synonym 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile, NSC 53558, Salicylnitrile, o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzonitril
SMILES Oc1ccccc1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybenzonitrile
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
Formelmasse 119.0371