Learn More
2'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid |
| CAS | 893736-72-6 |
| Summenformel | C13H10O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2'-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-7-2-1-6-11(12)9-4-3-5-10(8-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)c2ccccc2O |
| IUPAC-Name | 3-(2-hydroxyphenyl)benzoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.22 |
| Formelmasse | 214.063 |