Learn More
2-Hydroxycaprylsäure, TRC
Artikelnummer. 30392192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392192 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392192 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH99998850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxycaprylic Acid
CAS 617-73-2
Summenformel C8H16O3
Menge 50 mg
Synonym 2-Hydroxycaprylic Acid, Octanoic acid, 2-hydroxy-, 2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-α-Hydroxycaprylic acid, 2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxyoctanoic acid, NSC 189703, α-Hydroxy-n-caprylic acid, α-Hydroxycaprylic acid, α-Hydroxyoctanoic acid, 2-Hydroxycaprylic Acid, Octanoic acid, 2-hydroxy-, 2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-α-Hydroxycaprylic acid, 2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxyoctanoic acid, NSC 189703, α-Hydroxy-n-caprylic acid, α-Hydroxycaprylic acid, α-Hydroxyoctanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCCCC(O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxyoctansäure
Molekulargewicht (g/mol) 160.21
Formelmasse 160.1099