Learn More
2-Hydroxycarbazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372929
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11372929 5 g 5 Gramm
11382929 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11372929
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27765.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 86-79-3 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Carbazol has been found possible to distinguish between heparin, heparin derivatives, and other polyuronides of connective tissue. A new modification of the carbazole analysis is useful for determination of d-mannuronic acid in heteropolysaccharides. 2-Hydroxycarbazole was used in the synthesis of isochromene fused carbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimethyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde festgestellt, dass Carbazol zwischen Heparin, Heparin-Derivaten und anderen Polyuroniden des Bindegewebes unterscheiden kann. Eine neue Modifikation der Carbazol-Analyse ist nützlich für die Bestimmung von d-Mannuronsäure in Heteropolysacchariden. 2-Hydroxycarbazol wurde bei der Synthese von mit Isochromen fusioniertem Carbazol verwendet, (4 aS,13bR)-2,5,5-trimethyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-79-3
Summenformel C12H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD00004962
InChI-Schlüssel GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxycarbazole, carbazol-2-ol, ccris 5301, 2-hydroxycarbazol, 7-hydroxycarbazole, 2-hydroxy carbazole, pubchem9945, pubchem9949, 2-hydroxy-9h-carbazol, 2-hydroxy-9h-carbazole
PubChem CID 93551
IUPAC-Name 9H-Carbazol-2-ol
SMILES OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxycarbazole
Schmelzpunkt 262°C to 273°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%