Learn More
2-Hydroxychalkon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11405263 5 g 5 Gramm
11415263 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12851.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 644-78-0 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 644-78-0
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.259
MDL-Nummer MFCD00016449
InChI-Schlüssel UDOOPSJCRMKSGL-ZHACJKMWSA-N
Synonym 2-hydroxychalcone, 2e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2-propen-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl, 2-2-hydroxybenzal acetophenone, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 2-hydroxybenzylidene acetophenone, chalcone, 1
PubChem CID 5367146
IUPAC-Name (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxychalcone
Schmelzpunkt ∼154°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2049134
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) ≥98%