Learn More
2-Hydroxycinnamaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30408647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408647 1 g
30393319 100 mg
30391074 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408647 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9183251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60125-23-7
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Synonym (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylaldehyde, o-Hydroxy-trans-cinnamaldehyde, trans-2-Hydroxycinnamaldehyde
IUPAC-Name (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)prop-2-enal
SMILES Oc1ccccc1\C=C\C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxycinnamaldehyde
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h1-7,11H/b5-3+
Formelmasse 148.0524