Learn More
2-Hydroxyzimtsäure, TRC
Artikelnummer. 30401350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401350 5 g 5 Gramm
30392280 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9183235G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Coumaric acid
CAS 614-60-8
Summenformel C9 H8 O3
Menge 5 g
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, o-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-o-Hydroxycinnamic acid, NSC 32952, o-Hydroxy-trans-cinnamic acid, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, trans-o-Hydroxycinnamic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
IUPAC-Name (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)prop-2-ionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Formelmasse 164.0473