Learn More
2-Hydroxycyclohexanondimer, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392169
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11392169 5 g 5 Gramm
11382169 1 g 1 Gramm
11302179 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11392169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27199.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 30282-14-5 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Reaktant, der an der Synthese von Substraten für Zinntetrachlorid-vermittelte Fragmentierung beteiligt ist, um Synone und Ynoate, Tandem-Oxidationskopplungsreaktionen mit Diaminen, asymmetrische allylische Alkylierung von Enolaten und Format-Reduktion von allylischen Carbonaten für Polypropionat-Systeme zu produzieren.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Für ausreichende Belüftung sorgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30282-14-5
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00151157
InChI-Schlüssel ODZTXUXIYGJLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxycyclohexanone, adipoin, 2-hydroxy-1-cyclohexanone, cyclohexanone, 2-hydroxy, 2-hydroxy-cyclohexanone, cyclohexanone, 2-hydroxy-, 2r, cyclohexanone, 2-hydroxy-, dimer, cyclohexanone, dimer, zlchem 1128, acmc-20n5uh
PubChem CID 10785
ChEBI CHEBI:17878
IUPAC-Name 2-Hydroxycyclohexan-1-on
SMILES C1CCC(=O)C(C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxycyclohexanone dimer
Schmelzpunkt 100°C to 107°C
Siedepunkt 83°C to 86°C (13 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water.
Formelmasse 228.28
Reinheit (%) ≥90%