Learn More
2-Hydroxycyclohexanon, Dimer +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3598167 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10288463
Marke: Thermo Scientific Acros 393050050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 30282-14-5 | C12H20O4 | 228.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30282-14-5
Summenformel C12H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00151157
InChI-Schlüssel ODZTXUXIYGJLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxycyclohexanone, adipoin, 2-hydroxy-1-cyclohexanone, cyclohexanone, 2-hydroxy, 2-hydroxy-cyclohexanone, cyclohexanone, 2-hydroxy-, 2r, cyclohexanone, 2-hydroxy-, dimer, cyclohexanone, dimer, zlchem 1128, acmc-20n5uh
PubChem CID 10785
ChEBI CHEBI:17878
IUPAC-Name 2-Hydroxycyclohexan-1-on
SMILES C1CCC(=O)C(C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxycyclohexanone, dimer
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 100°C to 107°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 83°C to 86°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) 90+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxycyclohexanone, dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.