Learn More
2-Hydroxydecanedioic Acid, TRC
Artikelnummer. 30398363
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30398363 10 mg
30393220 50 mg
30391592 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30398363 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH93945010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103963-71-9
Summenformel C10H18O5
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
Synonym alpha-Hydroxysebacic Acid
IUPAC-Name 2-hydroxydecanedioic acid
SMILES OC(CCCCCCCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxydecanedioic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O5/c11-8(10(14)15)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
Formelmasse 218.1154