Learn More
2-Hydroxyethylmethacrylat, 97 %, stab. mit ca. 500 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491307 500 g 500 Gramm
11481307 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24260.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.74 €
    53.65 € / 500 Gramm
    Sparen 12.09 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
2-Hydroxyethyl methacrylate is used in UV-curable inks and coatings. It is also used in adhesives, artificial nails, dental materials and lacquers. In dentistry, it is one of the main volatile acrylates along with methyl methacrylate. Further, it is used as a monomer in the synthesis of polymers for dental prosthetics and for geotechnical grouting in construction work.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxyethylmethacrylat wird in UV-härtenden Farben und Beschichtungen verwendet. Es wird auch in Klebstoffen, Kunstnägeln, Dentalmaterialien und Lacken eingesetzt. In der Zahnmedizin ist es neben Methylmethacrylat eines der wichtigsten flüchtigen Acrylate. Darüber hinaus wird es als Monomer bei der Synthese von Polymeren für Zahnprothesen und für den geotechnischen Verguss bei Bauarbeiten eingesetzt.
Löslichkeit
Leicht mit heißem Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868-77-9
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.143
MDL-Nummer MFCD00002863
InChI-Schlüssel WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
PubChem CID 13360
ChEBI CHEBI:34288
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl methacrylate
Namenshinweis stabilized with ≈500ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 1.071
Siedepunkt 250°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Geruch Ester-like
Brechungsindex 1.453
Menge 500 g
Beilstein 1071583
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with hot water.
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyethyl methacrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl methacrylate