Learn More
2-Hydroxyethylmethacrylat 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10559433 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10559433 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10488383 250 g Glasflasche 250 Gramm
10071750 500 g Glasflasche 500 Gramm
10367900 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10559433 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156330025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868-77-9 , 150-76-5
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00002863
InChI-Schlüssel WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
PubChem CID 13360
ChEBI CHEBI:34288
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl methacrylate
Azidität 2mg KOH/g max.
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -12.0°C
Dichte 1.0730g/mL
Siedepunkt 213°C
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4510 to 1.4530
Menge 2.5 kg
Beilstein 02,III,1291
Relative Dichte 1.073
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Stabilisator 200 to 400ppm MEHQ
Viskosität 5 mPa.s (30°C)
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit