Learn More
2-Hydroxyethylstearat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10396831 250 g Glasflasche 250 Gramm
10421173 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10396831
Marke: Thermo Scientific Acros 346952500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 111-60-4 | C20H40O3 | 328.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-60-4
Summenformel C20H40O3
Molekulargewicht (g/mol) 328.53
MDL-Nummer MFCD00051465
InChI-Schlüssel RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycol stearate, cremophor a, 2-hydroxyethyl stearate, polyethylene glycol monostearate, ethylene glycol monostearate, cerasynt m, clearate g, cerasynt mn, cithrol ps, polyoxyl 40 stearate
PubChem CID 24762
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyloctadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl stearate
Schmelzpunkt 55°C to 60°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 149°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in h2o
Formelmasse 328.53
Güte Technisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Verbindung ist eine Mischung aus verschiedenen Kettenestern und di(Ethylenglycol)-Ester
Physikalische Form Flocken