Learn More
2-Hydroxyethylhydrazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxyethylhydrazine |
| CAS | 109-84-2 |
| Summenformel | C2 H8 N2 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | (2-Hydroxyethyl)hydrazine, (β-Hydroxyethyl)hydrazine, 1-(2-Hydroxyethyl)hydrazine, 2-Hydrazineethanol, 2-Hydrazinoethanol, 2-Hydrazinoethyl Alcohol, 2-Hydrazinylethanol, BOH, Ethanolhydrazine, HEH, Hydrazineethanol, Hydroxyethylhydrazine, N-(2-Hydroxyethyl)hydrazine, NSC 189820, 2-Hydrazino-ethanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H8N2O/c3-4-1-2-5/h4-5H,1-3H2 |
| SMILES | NNCCO |
| IUPAC-Name | 2-Hydrazinylethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 76.1 |
| Formelmasse | 76.0637 |