Learn More
2-(Hydroxyimino)-3-oxo-pentandisäure-1,5-diethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Hydroxyimino)-3-oxo-pentanedioic Acid 1,5-Diethyl Ester |
| CAS | 996-75-8 |
| Summenformel | C9H13NO6 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2-(Hydroxyimino)-3-oxo-pentanedioic Acid Diethyl Ester, 2,3-Dioxo-glutaric Acid Diethyl Ester 2-Oxime |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO6/c1-3-15-7(12)5-6(11)8(10-14)9(13)16-4-2/h14H,3-5H2,1-2H3/b10-8- |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)\C(=N\O)\C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Diethyl-(2Z)-2-hydroxyimino-3-oxopentandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 231.2 |
| Formelmasse | 231.0743 |