Learn More
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021717
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11452217 5 g 5 Gramm
11462217 25 g 25 Gramm
11472217 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11452217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14170.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3663-82-9 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3663-82-9
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00006822
InChI-Schlüssel GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-2-yl-methanol, 1,4-benzodioxan-2-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethanol, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-2-yl methanol, 1,4-benzodioxane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxin-2-methanol, 2,3-dihydro
PubChem CID 19314
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1,4-Benzodioxin-3-ylmethanol
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxane
Schmelzpunkt 87°C to 91°C
Menge 5 g
Beilstein 83736
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%