Learn More
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzolboronsäurehemiester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15420486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420486 250 mg 250 Milligramm
15410486 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53212.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118803-40-0
Summenformel C7H6BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 178.938
MDL-Nummer MFCD04115657
InChI-Schlüssel GFFKBQCIGADRSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrobenzo c 1,2 oxaborol-1 3h-ol, 1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborolane, 2-hydroxymethyl-5-nitro benzeneboronic acid dehydrate, 6-nitro-3h-2,1-benzoxaborol-1-ol, 6-nitro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol, 2-hydroxymethyl-5-nitro phenylboronic acid, dehydrate, 2-hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic acid, dehydrated, 6-nitro-2,1-benzoxaborol-1 3h-ol, 1,3-dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 2,1-benzoxaborole,1,3-dihydro-1-hydroxy-6-nitro
PubChem CID 3813634
IUPAC-Name -1-Hydroxy-6-Nitro-3H-2,1-Benzoxaborol
SMILES B1(C2=C(CO1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Menge 250 mg
Formelmasse 178.94
Reinheit (%) 96%