Learn More
2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronsäure, dehydratisiert, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated |
| CAS | 118803-40-0 |
| Summenformel | C7H6BNO4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2 |
| SMILES | OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | -1-Hydroxy-6-Nitro-3H-2,1-Benzoxaborol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.94 |
| Formelmasse | 179.039 |