Learn More
2-Hydroxymethylfuran, Mikromol™
Artikelnummer. 18093420
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18093420 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18093420 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0877.310100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Hydroxymethylfuran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfuryl Alcohol
CAS 98-00-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Furfuryl Alcohol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Hydroxymethylfuran, 2-Furylmethanol, 2-Furfurylalcohol
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
SMILES OCc1occc1
IUPAC-Name 2-Furfurylthiol
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
Menge 100 mg
Formelmasse 98.0368 g/mol