Learn More
2-Hydroxynicotinsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11418576
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11418576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15986.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Hydroxynicotinsäure wird in der chemischen Synthese verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid (0.1 g/ml).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-71-2
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00010100
InChI-Schlüssel UEYQJQVBUVAELZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxynicotinic acid, 2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxynicotinicacid, unii-tmq68q9ba3, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, 1,2-dihydro-2-oxonicotinic acid, tmq68q9ba3, 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 69114
SMILES OC(=O)C1=CC=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxynicotinic acid
Schmelzpunkt 256°C to 261°C
Menge 25 g
Beilstein 119028
Löslichkeitsinformationen Soluble in sodium hydroxide (0.1g/ml).
IUPAC-Name 2-Oxo-1,2-dihydropyridin-3-carbonsäure
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%