Learn More
2-Hydroxyphenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30389230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389230 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94906510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyphenylacetic Acid
CAS 614-75-5
Summenformel C8 H8 O3
Menge 10 g
Synonym Benzeneacetic acid, 2-hydroxy-, Acetic acid, (o-hydroxyphenyl)- (8CI), 2-Hydroxybenzeneacetic acid, (2-Hydroxyphenyl)acetic acid, (o-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(2-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(2'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-HPAA, NSC 62000, 2-Hydroxyphenylacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1O
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyphenyl)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0473