Learn More
2'-Hydroxypropiophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Hydroxypropiophenone |
| CAS | 610-99-1 |
| Summenformel | C9H10O2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C1=CC=CC=C1O |
| IUPAC-Name | 1-(2-Hydroxyphenyl)propan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.17 |
| Formelmasse | 150.0681 |